Blottingmembraner, Nytran® SuPerCharge, Whatman™
Leverandør: Whatman products (Cytiva)
Whatman™ Nytran®
732-4066EA 16975 NOK
732-4066 732-4065 732-0286
Blottingmembraner, Nytran® SuPerCharge, Whatman™
Overføringsmembraner
Nytran® SuPerCharge-nylonmembraner (SPC-membraner) har en svært høy positiv ladning og høy nylontetthet per flateenhet. Fås som sirkler, ark eller ruller for mikroplater.
  • Gir et jevnt høyt signal med svært lav bakgrunn
  • Membranen er støpt jevnt på begge sider noe som gir god symmetri og gjør det mulig å legge membranen flatt uten at den krøller seg
  • Jevn porestørrelse og -fordeling gir bedre reproduserbarhet av resultatene på en membran og fra blot til blot
Nytran SPC -membraner viser en veldig jevn porestørrelse og porefordeling sammenlignet med typiske nylonmembraner. De er fri for overflatemikrohull, som er vanlige i andre membraner. Disse egenskapene fører til større reproduserbarhet av resultater over en membran og fra flekk til flekk. Med typiske produksjonsteknikker har en økende positiv ladning en tendens til å øke bakgrunnen. Nytran SPC -membraner er produsert ved hjelp av en prosess som tillater kombinasjon av høy positiv ladning med lav bakgrunn. Enten du bruker radioaktive eller ikke -radioaktive deteksjonsteknikker, gir Nytran SPC konsekvent høyt signal med ekstremt lav bakgrunn.
Disse membranene er designet for sørlige og nordlige blotting, koloni- og plakkheiser og prikk- eller slot-blots. Membraner støpes jevnt for utmerket symmetri og for å forhindre krølling. Nytran SPC nylonmembraner har en meget høy positiv ladning. Forbedringer i produksjonsprosessen resulterer i en membran med en høyere tetthet av nylon per arealenhet. Den økte ladningen og større nylontetthet gir økte bindingssteder for prøver.
Pore size: 0,45 µm
Nytran® binding capacity: >600 µg/cm²