Laboratoriumschalen
Leverandør: KARTELL
5701 5702 5703 5704 5705 5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 5713 5714 5715
216-2101EA 270 NOK
216-2101 216-1684 216-2103 216-1683 216-2105 216-2106 216-4307 216-2108 216-2109 216-2110 216-0268 216-2112 216-1681 216-2114 216-2115
Laboratoriumschalen
Skåler Laboratoriebrett/-skåler
PS, hvit.
  • Robust, støtsikker utforming
  • Varmebestandig opp til +70 °C
  • Glatte overflater gir enkel rengjøring
Skål til generell bruk for mange forskjellige laboratorieoppgaver. Også egnet for næringsmiddelindustrien.