Transportvogn
Leverandør: Metro International
BC2636-2D-G BC2636-3D-G BC2030-2DG BC2030-2DBL BC2636-3DBL
139-9993EA 6475 NOK
139-9993 139-9994 139-0054 METOBC2030-2DBL METOBC2636-3DBL
Transportvogn
Traller
Krombelagt stålramme med trauformede hyller av HDPE.
  • Stabil, robust og allsidig, let å rengjøre.
  • Lastkapasitet: maks 65 kg på hver flate, kombinert opp til 180 kg.
  • Gummihjul for å beskytte gulvene
Hyllene er 70 mm dype som gjør det mulig å transportere væsker der eventuelle lekkasjer eller utslipp vil holdes på plass. Høyden på den midterste hyllen kan justeres. Er tilgjengelig i to størrelser, med to eller tre hyller.