Cellekulturrør, Nunclon™Δ
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
145470 146183 156758
734-2036EA 7975 NOK
734-2036 734-2037 734-2068
Cellekulturrør, Nunclon™Δ
Rør Kulturrør
PS med PE-lokk, sterile.
  • Den flate siden gjør det enkelt å mikroskopere - et dekkglass kan brukes i røret
  • Mediet samler seg på den flate siden når røret holdes horisontalt
  • Utmerket optisk kvalitet
  • Sertifisert overflatebehandling for optimal celleadhesjon og cellevekst
Rør med rund bunn og skru- eller trykklokk for standard celledyrking eller rør med flat side for dyrking av adherente celler.