Sentrifugerør, konisk bunn
Leverandør: Simport Scientific
T408-1 T408-2 T408
212-9607EA 3025 NOK
212-9607 212-9608 525-0387
Sentrifugerør, konisk bunn
Rør Sentrifugerør
PP eller PS, konisk bunn, graderte, til engangsbruk.
  • Egner seg til generell sentrifugering, prosedyrer for urinanalyse og separasjon av serum
  • Kjemisk rene og metallfrie, klare til bruk, og med ensartet størrelse og form
  • Gradert
Maks. rpm: 3000×g for PP-rør, 1200×g for PS-rør.