Sentrifugerør, rund bunn, PP
Leverandør: KARTELL
302 303 305 307 308 306
525-0469EA 2025 NOK
525-0469 525-0470 525-0471 525-0473 525-0474 525-0472
Sentrifugerør, rund bunn, PP
Rør Sentrifugerør
PP, rund bunn.
  • Gjennomskinnelig, med kant, utmerket kjemikaliebestandighet
  • Kan motstå temperaturer på opp til 120 °C