VWR®, Sentrifugerør, PTFE
Leverandør: VWR Collection
525-0187EA 345 NOK
525-0187 525-0188 525-0189 525-0190 525-0191 525-0183 525-0184 525-0185 525-0186
VWR®, Sentrifugerør, PTFE
Rør Sentrifugerør
PTFE, glatt overflate, med eller uten skrulokk.
  • Inert
  • Withstand forces up to 12500×g
  • Excellent chemical resistance
Passer for bruk i høye og lave temperaturer (–200 til +280 °C).