Reagens-/sentrifuge-rør med skrulokk
Leverandør: Greiner Bio-One
188261_500 210261_450 227270_300 210270_300 188271_1000 227261_500 227285_500
391-3477EA 3150 NOK
391-3477 391-3460 525-0197 525-0396 391-3450 525-0384 525-0399
Reagens-/sentrifuge-rør med skrulokk
Rør Sentrifugerør
PP med HDPE-skrulokk.
  • Svært god termisk, mekanisk og kjemisk stabilitet
  • Blå gradering og hvitt skrivefelt
  • DNase-fritt, RNase-fritt, humant DNA-fritt, pyrogen-fritt, ikke cytotoksisk
Universalslanger for mange bruksområder. Med eller uten kant. Steril. Autoklaverbar uten lokk.
Forpakning: Fås i bulk i poser eller pakket i esker.