VWR®, Sentrifugerør
Leverandør: VWR Collection
525-0178EA 265 NOK
525-0178 525-0179 525-0180 525-0181 525-0182
VWR®, Sentrifugerør
Rør Sentrifugerør
PTFE, rund bunn, glatt overflate, uten skrulokk.
  • Inert
  • Tåler opp til 12500×g
  • Høy kjemikaliebestandighet
Passer for bruk i høye og lave temperaturer (–200 til +280 °C).