Sentrifugerør
Leverandør: Greiner Bio-One
120180_2000 187262_1000 191180_1000 115262_2000
212-3166EA 6700 NOK
212-3166 391-3476 525-0406 525-0405
Sentrifugerør
Rør Sentrifugerør
Transparent PS eller PP, propp med to ventilasjonsposisjoner, rund bunn, steril.
  • PS-rør uten graderinger, god termisk, mekanisk og kjemisk resistens, sentrifugering RFC 5000×g (rotor med fast vinkel) eller 4800×g (svingende rotor)
  • PP-rør med graderinger, høy termisk, mekanisk og kjemisk resistens, sentrifugering RCF 34 000×g (rotor med fast vinkel) eller 5800×g (svingende rotor)
  • Ventilasjonsproppen har to funksjoner: når den skyves forsiktig inn, gir den jevn ventilasjon av innholdet; når den skyves godt inn, gir den en tett forsegling
  • Uten DNase og RNase og uten humant DNA, ikke-pyrogen
Bestillingsinformasjon: Fås i pakninger med 25 stk. eller pakket enkeltvis.