Sentrifugerør
Leverandør: Brand
778012 779012 779022
525-1242EA 1300 NOK
525-1242 525-0500 525-1005
Sentrifugerør
Rør Sentrifugerør
AR®-glass, konisk bunn, perlekant (unntatt 525-0500 konisk bunn, uten kant).
  • Tåler krefter opp til 3000×g