Lokk, til forsegling, med ekstra tetting, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
71-3132-0058 71-3132-0063 DS3132-0020 DS3132-0024 DS3132-0058 DS3132-0063
NALG71-3132-0058EA 1075 NOK
NALG71-3132-0058 NALG71-3132-0063 525-2923 525-2924 525-2925 525-2926
Lokk, til forsegling, med ekstra tetting, Nalgene®
Lokk Lokk til reagensglass
PP, kan autoklaveres.
  • Silikonpakning
Til bruk ved anbefalte maksimale hastigheter, 10 000 ×g uten lekkasje, selv når den er full.