Propp for sentrifugerør, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
DS3111-0016 DS3111-0017 DS3111-0018 DS3111-0025 DS3111-0029 DS3111-0030 DS3111-0032
525-2932EA 490 NOK
525-2932 525-2933 525-2934 525-2936 525-2937 525-2938 525-2939
Propp for sentrifugerør, Nalgene®
Lokk Lokk til reagensglass
PP, kan autoklaveres.
  • Innstikkspropp for Nalgene®-sentrifugerør med rund eller konisk bunn
  • En klaff forenkler håndteringen av lokket
Bestillingsinformasjon: 525-2937 er for 50 ml rør med kant og rund bunn, og 525-2938 er for 50 ml rør med rund bunn uten kant.