Reagensglass med skrulokk
Leverandør: Brand
113941 113943 113935 113931
391-0035EA 2850 NOK
391-0035 391-0160 391-0034 391-0033
Reagensglass med skrulokk
Rør Kulturrør
AR® glass, skrukork av PP og hvit gummipakning.
  • Autokaverbar (121 °C)
  • Godstykkelse 1 mm
  • GL gjenge