Eppendorf® Protein LoBind® mikrosentrifugerør
Leverandør: EPPENDORF
0030108.094 0030108.116 0030108.132 0030108.302 0030122.216 0030122.240 0030122.356 0030108.442 0030108.450 0030108.434 0030122.283
525-0132EA 210 NOK
525-0132 525-0133 525-0134 525-0792 EPPE0030122.216 EPPE0030122.240 EPPE0030122.356 EPPE0030108.442 EPPE0030108.450 EPPE0030108.434 EPPE0030122.283
Eppendorf® Protein LoBind® mikrosentrifugerør
Rør Mikrosentrifugerør
Eppendorf® Protein LoBind®-rørene er konstruert for å minimere prøvebinding og øke utvinningen, og beskytter verdifulle proteiner under prosessering. Den banebrytende LoBind®-teknologien sikrer optimalt utbytte for Western blotting, massespektrometri og proteinrenseapplikasjoner.
  • Uten overflatebelegg, inkludert stoffer som silikon, for å redusere risikoen for prøveinterferens
  • Lot-sertifisert PCR renhetsgrad garanterer frihet fra humant DNA, DNase, RNase og PCR-hemmere
  • Tilgjengelig i rør-, mikroplate- og dypbrønnplateformater for praktisk oppskalering av