Mikrosentrifugerør, 1,5 ml, Cliklok™
Leverandør: Simport Scientific
T330-8N T330-7G T330-7B T330-7N T330-7Y T330-6N T330-7AM
720-0506EA 345 NOK
720-0506 720-1010 720-1009 720-1011 720-1012 SIMPT330-6N SIMPT330-7AM
Mikrosentrifugerør, 1,5 ml, Cliklok™
Rør Mikrosentrifugerør
PP, gradert, med flat Cliklok™-kork.
  • Tåler ultrahøy sentrifugering, opptil 20000×g
  • De flate korkene er enkle å merke
  • Cliklok™-forseglingskorkene (forsegling i 2 trinn) reduserer faren for utilsiktet åpning under frysing, koking, lagring eller transport
Forpakning: Mikrorør pakket i poser som kan forsegles på nytt.