Sentrifugerør, mikrosentrifugerør
Leverandør: KARTELL
297 298 298-04 298-06 298-13 298-12
211-2511EA 635 NOK
211-2511 211-2512 211-2900 211-2901 211-2902 211-2903
Sentrifugerør, mikrosentrifugerør
Rør Mikrosentrifugerør
PP.
  • Størrelse 11×41 mm
  • Kan tåle sentrifugering opp til 14 000×g