Mikrosentrifugerør, Micrewtube®
Leverandør: Simport Scientific
T338-2 T338-2S T338-4 T338-4S T338-5 T338-5S T338-6 T338-6S T338-7 T338-7S T338-2SPR T338-4SPR T338-5SPR T338-6SPR T338-7SPR
212-9587EA 2250 NOK
212-9587 720-0533 720-0534 720-0535 212-9589 212-9590 212-9591 212-9592 720-0539 720-0540 212-9588 720-0536 720-0537 720-0538 720-0541
Mikrosentrifugerør, Micrewtube®
Rør Mikrosentrifugerør
PP-rør med HDPE-skrulokk med leppetetning.
  • Garantert lekkasjesikker forsegling
  • Temperaturområde: –196 til +110 °C, rør uten kant kan sentrifugeres med opptil 20000×g
  • De sterile rørene er gammabestrålte og pakket i sabotasjesikre poser som kan åpnes og lukkes flere ganger
  • Kan ikke autoklaveres, ettersom lokket er laget av HDPE
  • Sertifisert RNase-, DNase-, pyrogen- og DNA-frie
Disse allsidige rørene kan brukes til fryselagring, koking og sentrifugering og andre bruksområder i laboratoriet. Den dype, fleksible forseglingsmekanismen på innsiden avMore Product Information