PCR Thermo-strip med lokk, lav profil, 0,2 ml
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
AB-0771 AB-0772 AB-0773 AB-0849 AB-0776 AB-0777 AB-0778 AB-0775 AB-0771/W AB-1770 AB-1771
732-4872EA 1400 NOK
732-4872 732-4873 732-4874 732-4895 732-4877 732-4878 732-0885 732-4876 731-0273 732-2588 732-1362
PCR Thermo-strip med lokk, lav profil, 0,2 ml
Rør PCR-rør
PP. Den lave profilen til disse rørene reduserer 'dødrommet' mellom varmelokket på termocycleren og prøven. Dette eliminerer kondens på rørveggene, noe som forhindrer fordampning av prøvevolumet og gir en mer effektiv reaksjon.
  • Fås som strips med 8 eller 12 rør, med eller uten flatt eller kulelokk
  • Egnet for 0,2 ml termocyclerblokker
  • Maksimal rørkapasitet på 0,15 ml med lokk
  • Endeklaffer merket med A-H (8-strips) og 1 - 12 (12-strips)
  • Sertifisert DNase- og RNase-frie samt frie for humant genomisk DNA
Colour: clear, unless otherwise stated. Other colours available on request.