PCR-mikrorør med lokk, 0,2 ml og 0,5 ml, Amplitube™
Leverandør: Simport Scientific
T325-3B T325-3G T325-3N T325-3R T325-3Y T325-1B T325-1G T325-1N T325-1R T325-1Y T325-2N T325-2B T325-2G T325-2R T325-2Y T325-4N T325-4B T325-4G T325-4R T325-4Y T325-2VG T325-1VB T325-1VG T325-1VN T325-1VR T325-1VY T325-2VB T325-2VN T325-2VR T325-2VY
211-3312EA 745 NOK
211-3312 211-3313 211-3311 211-3314 211-3315 211-3302 211-3303 211-3301 211-3304 211-3305 211-3306 211-3307 211-3308 211-3309 211-3310 211-3316 211-3317 211-3318 211-3319 211-3320 731-0470 731-0464 731-0465 731-0466 731-0467 731-0468 731-0469 731-0471 731-0472 731-0473
PCR-mikrorør med lokk, 0,2 ml og 0,5 ml, Amplitube™
Rør PCR-rør
PP. Den ultratynne veggutformingen sikrer hurtig varmeoverføring og en reduksjon i syklus- og PCR-reaksjonstiden.
  • Festet hengslet lokk gir sikker forsegling under termocycling, forhindrer fordamping og kan enkelt åpnes og lukkes med en hånd
  • Du kan velge mellom fargene: natur, blå, grønn, rød, gul
  • 0,2 ml rør har skrivefelt og lokk
  • 0,5 ml rør har skrivefelt og er gradert i intervaller på 0,1 ml
  • Sertifisert RNase, DNase frie
Ø×H: 0,2 ml 6×21 mm ; 0,5 ml 8×29 mm
Forpakning: In tamper-proof, re-sealable safety-lock bags.