PCR-rør
Leverandør: EPPENDORF
0030124.332 0030124.359 0030124.707
732-0097EA 2050 NOK
732-0097 732-0098 EPPE0030124.707
PCR-rør
Rør PCR-rør
PP.
  • 0,2 ml tube has a contamination shield on the hinged lid
  • Certified free from DNase, RNase and human genomic DNA
Dette tynnveggede PCR-røret på 0,2 ml er kompatibelt med alle ledende termocyclerne.
Farge: klar
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat Renewable Energy Certificate, ISO 14001