PCR-rør, enkle med festede lokk
Leverandør: Brand
781300 781310 781305 781312 781301 781302 781303 781311 781313 781314 781304
211-3260EA 1600 NOK
211-3260 211-3262 211-3261 734-1331 731-1268 731-1269 731-1270 734-1330 734-1332 734-1333 731-1271
PCR-rør, enkle med festede lokk
Rør PCR-rør
PP. Disse 0,2 og 0,5 ml PCR-rørene med festet lokk er kompatibelt med ledende termocyclere, med varmelokk.
  • Unik lokkutforming som er enkel å lukke og åpne uten verktøy, men som likevel sikrer tett lukking for å forhindre fordamping av prøve
  • Flate lokk som gjør merking enkelt
  • Sertifisert  RNase og DNasefritt
Colour: Clear