Strips med åtte PCR-rør med flatt lokk på hvert rør
Leverandør: Brand
781332 781333
211-2613EA 3450 NOK
211-2613 211-2614
Strips med åtte PCR-rør med flatt lokk på hvert rør
Rør PCR-rør
PP. Åtte sammenkoblede PCR-rør på 0,2 eller 0,15 ml PCR med flatt lokk på hvert rør.
  • Lokket beskytter svært godt mot kontaminering
  • Det svært transparente lokket gjør at de passer perfekt til realtime-PCR (qPCR)
  • Fås i standard versjon eller med lav profil
  • DNase, DNA og RNase-fri
Farge: klar