Capstrips, flat topp
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
AB-0783 AB-0786 AB-0850 AB-0851 AB-0784
732-4880EA 355 NOK
732-4880 732-4882 732-4896 732-4897 732-4881
Capstrips, flat topp
Forseglinger Filmer og folier til mikroplateforsegling
Laget av polypropylen (PP).
  • Flat overflate på hver hette forenkler prøvemerking
  • Store merkede endetapper for stripeorientering og fjerning (A-H for 8 striper, 1 til 12 for 12 striper)
  • Sertifisert fri for DNase, RNase og humant DNA
Egnet for bruk med de fleste 96-brønners PCR-plater, samt standard- og lavprofilrørstrips.
Colour: Natural