Cap strips, domed top
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
AB-0386 AB-0602 AB-0852 AB-0853 AB-0265
732-4806EA 475 NOK
732-4806 732-4830 732-4898 732-4899 732-4801
Cap strips, domed top
Rør PCR-rør
Egnet for bruk med PCR-plater med 96 brønner og rørstrip med standard og lav profil.
  • Store endeklaffer for fjerning av strips
  • Sertifisert DNase- og RNase-frie samt frie for humant DNA