VWR®, Reagensglass
Leverandør: VWR Collection
212-1809EA 2075 NOK
212-1809 212-1823 212-1834 212-1837
VWR®, Reagensglass
Rør Reagensrør
Polystyren (PS), gjennomsiktig.
  • Kan sentrifugeres opp til 3000×g
  • Leveres sterile med rød propp eller ikke-sterile uten propp
  • Flere propper og andre farger kan bestilles
Universalrør med rund bunn for en rekke bruksområder.