Kulturrør med skrukork, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
261352151 261352357 261351155 261351258 261352254 261352451
391-0171EA 5175 NOK
391-0171 391-0172 391-4022 212-0375 212-0377 212-0379
Kulturrør med skrukork, DURAN®
Rør Kulturrør
DURAN®, Borsilikatglass, 3.3, klart , med DIN-gjenge og røde PBT-skrukorker med PTFE-belagte pakninger.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Svært temperaturbestandig, kan autoklaveres opptil 1 bar ved 121 °C
  • Høy bestandighet mot temperaturendringer