Kulturrør, engangs, med skrulokk, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
231751159 231751459 231752155 231752352
391-0140EA 1200 NOK
391-0140 391-0145 391-0155 212-0237
Kulturrør, engangs, med skrulokk, DURAN®
Rør Kulturrør
Soda-kalkglass med DIN-gjenge og PP skrukork.
  • Rimelige, engangs kulturrør
  • TPE pakning av næringsmiddelkvalitet
For bruksområder uten høy varmebelastning.