Reagensglass
Leverandør: Greiner Bio-One
160101_1600 169101_1500 187201_1500 187101_1500 160201_1600 115101_2000 136101_1400 112101_3600 112201_3600 115201_2000
212-3150EA 1825 NOK
212-3150 212-3186 391-3469 212-0363 212-3110 212-3140 212-3146 212-3165 212-0361 GREI115201_2000
Reagensglass
Rør Reagensrør
PS, klar eller PP, gjennomsiktig.
  • PP: god temperaturbestandighet, god kjemisk resistens
  • PS: svært klart, velegnet til visuelle målinger
  • Passende propper som trykkes inn, er tilgjengelige som tilleggsutstyr
  • Kan også brukes som sentrifugerør
Universal reagensglass for en rekke bruksområder i laboratoriet og produksjon.