Reagensrør
Leverandør: KARTELL
88301 88307 88308 88310 88108 88306 88302 88320
212-6110EA 4700 NOK
212-6110 212-0220 212-0221 212-6117 212-0682 212-0684 212-0683 KART88320
Reagensrør
Rør Reagensrør
PS, transparente eller PP, gjennomskinnelig.
  • PS: God temperatur- og kjemiskbestandighet
  • PP: Svært god temperatur- og kjemiskbestandighet, autoklaverbar
  • Robust, økonomisk
Universalrør for mange bruksområder.