Reagensrør, Corning® Gosselin™
Leverandør: Corning
TK75-001 TK75-022 TK75-023 TL40-01 TL40-02 TL40-04 TR95-01 TR95-04 TR95-24 TK75-030 TR95-17 TR95-19 TK75-003 TK75-085 TK75-028 TK75-057
GOSSTK75-001EA 1475 NOK
GOSSTK75-001 GOSSTK75-022 GOSSTK75-023 212-5146 212-0164 212-5147 GOSSTR95-01 GOSSTR95-04 GOSSTR95-24 GOSSTK75-030 GOSSTR95-17 GOSSTR95-19 GOSSTK75-003 GOSSTK75-085 GOSSTK75-028 GOSSTK75-057
Reagensrør, Corning® Gosselin™
Rør Reagensrør
I transparent PS eller PP.
  • Rund bunn
  • Aseptisk eller steril innpakning
  • Sterile rør leveres med lokk, mens ikke-sterile rør leveres uten lokk
Universalrør med lavt volum for en rekke bruksområder.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904.