Prøverør, engangs, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
341661 342919 343141 343923 345608 355581
734-0493EA 4875 NOK
734-0493 391-8396 391-8228 391-8398 391-8229 525-0060
Prøverør, engangs, Nunc™
Rør Reagensrør
PS, gjennomsiktig.
  • Graderte
  • PS-rørene er gjennomsiktige
  • Propper selges separat
Rør egner seg for en rekke bruksområder.