Preparatrørshette, LABOCAP, med håndtak
Leverandør: LUDI A.G.
184110621 184110622 184110623 184110731 184110732 184110733
391-0094EA 495 NOK
391-0094 LUDI184110622 LUDI184110623 391-5930 391-5932 391-5931
Preparatrørshette, LABOCAP, med håndtak
Lokk Lokk til reagensglass
Aluminium.
  • Fremstilt av eloksert aluminium med innvendig fjær i rustfritt stål
  • Fjærene klemmer mot glassets yttervegg
  • Eloksert og farget
  • Autoklaverbar
With grip. Cap for sterile but not hermetic closing of test tubes and other vessels.