VWR® Safe-T-Flex, Lokk til reagensrør
Leverandør: VWR Collection
548-0710EA 780 NOK
548-0710 548-0711 548-0712 548-0713 548-0723 548-0724 548-0725 548-0726 548-0727 548-0728 548-0729 548-0730 548-0731 548-0732 548-0733 548-0734 548-0735 548-0736 548-0737 548-0714 548-0715 548-0716 548-0717 548-0718 548-0719 548-0720 548-0721 548-0722
VWR® Safe-T-Flex, Lokk til reagensrør
Lokk Lokk til reagensglass
Safe-T-Flex-lokkene har en unik, fleksibel utforming som gjør at de lukker seg rundt rørkanten. Lokkene kan tas av med én hånd. En tett lukking garanterer prøveintegritet og hindrer søl og fordampning av serumprøver. Denne spesiallukkingen beskytter mot aerosolene fra svært smittefarlige organismer som TB og HTLV-III-viruset. Fargekodingen gjør det enkelt å identifisere prøvene og beskytte mot krysskontaminering. Lokket kan også nummereres eller merkes med uutslettelig blekk. Selvlukkende lokk som sitter sikkert i alle posisjoner og sikrer innholdet under transport. Væsketett lukking somMore Product Information