Reagensglass, med NS-propp
Leverandør: Brand
114521 114508 114516 114524
212-1646EA 430 NOK
212-1646 212-1642 212-1644 212-1648
Reagensglass, med NS-propp
Rør Reagensrør
DURAN®, borsilikatglass 3.3
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Høy bestandighet mot temperaturendringer
Standardslip og PP-propp. Hvite graderinger og merking som er enkle å lese av.