Slange, Norprene® A-60-G
Leverandør: Saint Gobain Life Sciences
AFL00007-S AFL00027 AFL00012-S AFL00018-S AFL00029-S AFL00019-S AFL00003-S AFL00023-S AFL00008-S AFL00010-S AFL00013-S AFL00015-S AFL00017-S AFL00020-S AFL00026-S AFL00027-S AFL00028-S AFL00032-S AFL00036-S AFL00037-S AFL00038-S AFL00045-S AFL00046-S AFL00053-S
VERNAFL00007-SEA 1300 NOK
VERNAFL00007-S VERNAFL00027 VERNAFL00012-S VERNAFL00018-S VERNAFL00029-S VERNAFL00019-S VERNAFL00003-S VERNAFL00023-S VERNAFL00008-S VERNAFL00010-S VERNAFL00013-S VERNAFL00015-S VERNAFL00017-S VERNAFL00020-S VERNAFL00026-S VERNAFL00027-S VERNAFL00028-S VERNAFL00032-S VERNAFL00036-S VERNAFL00037-S VERNAFL00038-S VERNAFL00045-S VERNAFL00046-S VERNAFL00053-S
Slange, Norprene® A-60-G
Slanger Overføringsslange
Termoplastisk elastomer, svart.
  • Lang levetid, værbestandig, god rivefasthet og ypperlig resistens mot slitasje som følge av stadig bøying
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Lav gassgjennomtrengelighet sammenlignet med gummislanger
Allsidig slange til industri- og laboratoriebruk. Varme- og ozonbestandig. Svært god resistens mot uorganiske væsker (syrer og baser). Ideell til bruk i slangepumper.
Temperaturbestandig fra −60 til +135 °C
Hardhet (Shore durometer A): 61
Tetthet: 0,98