VWR®, Slange, silikon
Leverandør: VWR Collection
228-0712EA 1825 NOK
228-0712 228-0718 228-0720 228-0721 228-0722 228-0728 228-0731 228-0701 228-0704 228-0707 228-0709 228-1517 228-1518 228-1519 228-1520 228-1521 228-1522 228-1523 228-1524 228-1525 228-1526 228-1527 228-0714 228-0726 228-1528 228-4400 228-1450 228-1451 228-1452 228-1453 228-1454 228-1455 228-1456 228-1457 228-1458 228-1459 228-1460 228-1461 228-1462 228-1463
VWR®, Slange, silikon
Slanger Overføringsslange
Silikon, gjennomskinnelig, peroksid tverrbundet.
  • Gode fysiske egenskaper, for eksempel når det gjelder bøyelighet og elastisitet
  • Kan brukes sammen med næringsmidler i samsvar med FDA
  • Produsert i samsvar med GMP-vilkår, ISO 13485, sertifikat leveres med hver rull
For laboratorier, medisin, apoteker, bioteknologi, fermentering og farmasiproduksjon. Biologisk nøytral (USP klasse VI). I samsvar med Eur. Ph. (2. utg.).
Temperaturbestandighet: –50 til +200 °C (opptil 220 °C i korte perioder)
Hardhet (Shore durometer A): 60 ±5
Tetthet: 1,16