Pumpeslange, Tygon® 3350
Leverandør: Saint Gobain Life Sciences
070497-09 070497-11 070497-14 070497-16 070498-20 070497-13F 070497-20F 070498-18
224-2538EA 1475 NOK
224-2538 224-2542 224-2546 224-2549 224-2523 224-0140 224-0142 224-2521
Pumpeslange, Tygon® 3350
Slanger Overføringsslange
Silikon, platinaherdet, gjennomsiktig.
  • Biokompatibel, for følsomme bruksområder. Kan brukes til næringsmidler
  • Motstandsdyktig mot ozon og UV, autoklaverbar
Tygon-slange av platinaherdet silikon, med ultraglatt overflate. Svært elastisk, med god gjeninnhentingsevne som gir konstant væskeoverføring, selv ved ujevn pumping.
Temperaturbestandig fra −80 til +204 °C
Hardhet (Shore durometer A): 50
Tetthet: 1,14
Sertifiseringer: FDA-godkjent, i samsvar med USP klasse VI.