Versilon™ F-5500-A, fluoroelastomer tubing
Leverandør: Saint Gobain Life Sciences
070651-08 070651-11 070652-06 070652-09 070652-17 AGN00002 AGN00022 AGN00012 AGN00007 070538-18L
224-2438EA 3575 NOK
224-2438 224-2444 224-2406 224-2410 224-2422 224-2740 224-5016 224-5018 224-5019 224-0157
Versilon™ F-5500-A, fluoroelastomer tubing
Slanger Overføringsslange
Fluorelastomer, svart.
  • Svært god resistens mot etsende kjemikalier, oljer, drivstoff og løsninger
  • Resistent mot ozon, sollys og klimapåvirkning
  • Rivesikre og slitesterke
Med sine fysiske og kjemiske egenskaper er denne slangen den ideelle løsningen for ekstreme miljøer, for eksempel til tørrengjøringsmidler og systemer for gjenvinning av løsningsmidler. Den beskytter lysfølsomme væsker og forblir rivebestandig og slitesterk også hvis den eksponeres for sollys, ozon og værpåvirkninger.
Den høye bøyeligheten og elastisiteten er ideell ved bruk av sterkt etsende stoffer i sugepumper.
Temperaturbestandighet: –51 til +204 °C
Hardhet (Shore durometer A): 60
Tetthet: 1,90