Slange, med små flenser
Leverandør: Vacuubrand
189-3312EA 1850 NOK
189-3312 189-3313 189-3314 189-3315 189-3310 189-3311
Slange, med små flenser
Slanger Vakuumslanger
PVC.
  • Bestandig mot de fleste kjemikalier
  • Rask og enkel montering og demontering
  • Sikker og vakuumtett tilkobling når de brukes med sentrerings- og klemringer (tilleggsutstyr)
Slanger med innvendig spiral av rustfritt stål og små flenser av aluminium som er montert på begge ender.