Metallslange, med små flenser
Leverandør: VACUUBRAND
20673305 20673306 20673307 20673308 20673315 20673316 20673317 20673318 20673325 20673326 20673327 20673328 20673335 20673336 20673337 20673338
185-2511EA 1325 NOK
185-2511 185-2521 185-2531 185-2541 185-2512 185-2522 185-2532 185-2542 185-2513 185-2523 185-2533 185-2543 185-2514 185-2524 185-2534 185-2544
Metallslange, med små flenser
Slanger Vakuumslanger
Rustfritt stål.
  • Oppfyller strenge gassutslipps- og renhetskrav
  • Enkel montering og demontering
  • Sikker og vakuumtett tilkobling ved hjelp av sentrerings- og klemringer (tilleggsutstyr)
Svært fleksible metallrør med små flenser som er sveiset på begge sider.