Slange, HPLC
Leverandør: VICI JOUR RESEARCH
JR-T-080-M3 JR-T-082-M3
554-1021EA 1250 NOK
554-1021 554-1138
Slange, HPLC
Slanger Chromatography Tubing
Tefzel.
Tefzel-slange har et høyere bristetrykk enn PTFE.
* Anbefalt maks. permanent arbeidstrykk