Pakninger, HelixMark®
Leverandør: Freudenberg Medical Europe GmbH
70-400-05 70-400-07 70-400-10 70-400-15 70-400-20 70-400-25 70-400-30 70-400-40 70-400-60
113-0316EA 6250 NOK
113-0316 113-0317 113-0318 113-0319 113-0320 113-0321 113-0322 113-0323 113-0324
Pakninger, HelixMark®
Forseglinger Pakninger
Silikon, platinaherdet.
  • Produsert i henhold til GMP i et produksjonsanlegg som er registrert av FDA for produksjon av medisinsk utstyr
  • Kan steriliseres ved hjelp av autoklavering, etylenoksid eller gammastråling innen brukerens valideringssykluser og steriliseringsnivåer
  • Oppfyller kravene i USP klasse VI. Materialsertifikat og partinummer er inkludert i hver eske
Disse silikonpakningene av biomedisinsk/farmasøytisk klasse fremmer behandling uten spalter og utspring. Inneholder ingen kontaminanter eller utvaskbare stoffer.
ISO 13485
Sertifiseringer: ISO 13485