Tilbakeslagsventil
Leverandør: KARTELL
418 419
229-3330EA 880 NOK
229-3330 229-3331
Tilbakeslagsventil
Ventiler Tilbakeslagsventiler
PP, gjennomskinnelig. Motvirker trykktap og tilbakestrøm. Maksimalt driftstrykk 2 bar, minste driftstrykk 0,07 bar ved romtemperatur (20 °C).
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Svært god temperaturbestandighet, autoklaverbar
  • Med koniske ender som sikrer at slangene sitter godt på plass