VWR® ND20, Headspace-rør med krympehals
Leverandør: VWR Collection
548-0090EA 5425 NOK
548-0090 548-0091 548-2085 548-0609A
VWR® ND20, Headspace-rør med krympehals
Vialer
Klare og brune glassrør med rund eller flat bunn og volum fra 5 til 20 ml, lokk og verktøy. Et rør med rund bunn er mer robust og resistent mot høyt trykk under oppvarmingsprosessen. Rør med flat bunn egner seg bedre for visse instrumenter.
  • Sikkerhetskorker med trykkutligning, tilgjengelige med en rekke ulike septa
  • Magnetiske korker og magnetiske bimetallkorker for automatiske prøvetakere av typen CTC Combi PAL og Shimadzu AOC5000
  • Korker med Pharma-Fix-septa (butyl/PTFE) for best forsegling
  • Veggtykkelsen på 1,2 mm gjør at rørene tåler høyt