Kryorør Cryo.S™ 1 og 2 ml
Leverandør: Greiner Bio-One
122277_500 122278_500 122279_500 122280_500 123263_500 123277_500 123278_500 123279_500 123280_500 121263_500 121277_500 121278_500 121279_500 121280_500 126263_500 126277_500 126278_500 126279_500 126280_500 122263_500 121261_500 122261_500 126261_500 123280_100 123261_500
391-3461EA 3225 NOK
391-3461 391-3462 391-3463 391-3464 479-4110 479-4111 479-4112 479-4113 479-4114 479-4120 479-4121 479-4122 479-4123 479-4124 479-4140 479-4141 479-4142 479-4143 479-4144 479-0086 479-0099 479-0190 479-0191 GREI123280_100 GREI123261_500
Kryorør Cryo.S™ 1 og 2 ml
Vialer
Til oppbevaring i fryser eller i gassfase av flytende nitrogen. Temperaturbestandig på −196 til +121 °C.
  • Sertifisert som ikke-cytotoksisk og uten endotoksiner, DNase, RNase og humant DNA
  • Nytt graderings- og skrivefelt
  • Kan fraktes med fly
  • 1D- og 2D-strekkoder på forespørsel
I PP, med farget kork, steril (SAL 10⁻³).
* uten skrivefelt
** med Datamatrix koder