Cryoware markørsett, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
6313-0010 6313-0020
479-3292EA 575 NOK
479-3292 479-0074
Cryoware markørsett, Nalgene®
Penner Kryopenner
For permanent merking av papp, tøyetiketter og plast.
  • Blekk vil ikke falme ved ultralave temperaturer
  • Ekstra fint poeng
Settet består av 1 rød, 1 grønn, 1 blå og 1 svart tusj.