Flasker, smal hals med gjenge, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
342032-0020 322032-0005 322032-0010 322032-0020 342032-0005 342032-0010 342033-0010
215-1499EA 9925 NOK
215-1499 215-1486 215-1487 215-1488 215-1497 215-1498 215-1505
Flasker, smal hals med gjenge, Nalgene®
Vialer
PETG, klar eller brunfarget. Ideell for diagnostiske og biologiske serum, legemidler for veterinær- og oftalmi-anvendelse samt en rekke andre bruksområder.
  • Finnes i klar eller brunfarget versjon, sterile eller ikke-sterile
  • Et stort utvalg av forskjellige skrukorker leveres som ekstrautstyr
  • Produsert og pakket i arbeidsrom som er utstyrt med HEPA-filtre
Closures for vials: HDPE, farget. For sikker og tett lukking av smalhalsede flasker. Tilbys i ikke-sterile eller sterile varianter. Ikke-sterile lokk er pakket løse, sterile lokk er pakket løse i enMore Product Information