Flaske, Scintillasjonsflaske
Leverandør: KARTELL
933 934
216-4308EA 6575 NOK
216-4308 216-4309
Flaske, Scintillasjonsflaske
Vialer
Kan brukes med alle scintillasjonstellere. En spesialskrukork gir lekkasjesikker håndtering. HDPE, gjennomskinnelig.