Flasker, med krage, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
342030-0003 342030-0005 342030-0010 342030-0020
215-1493EA 33200 NOK
215-1493 215-1494 215-1495 215-1496
Flasker, med krage, Nalgene®
Vialer
These flasks are made from clear PETG. Ideal for packaging, storing and shipping diagnostic serums, biological serums, veterinary pharmaceuticals and ophthalmic medicines. Manufactured and packaged in controlled environment HEPA-filtered work areas.
  • Sterilisert til sterilitetsgaranti-nivå 106 Tilfredsstiller kravene i USP-klasse VI og USP 661-standardene
  • Med gummipropper og konisk utvidede lokk, egner de seg for flytransport (gummipropper og konisk utvidede lokk må bestilles separat)
  • Kvalitetssikret for å sikre lekkasjesikker ytelse
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat NAR Certificate of Retirement